Learn More
Acide sulfonique 1-heptane, sel de sodium, chromatographie à paires d’ions, Fisher Chemical™
Code produit 10605302 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605302 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
10315850 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
11483743 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10605302 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0168/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.00€
    454.00€ / 100g
    Économisez 239.00€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Acide 1-heptane sulfonique, sel de sodium, chromatographie par paires d’ions, Fisher Chemical, quantité :100 g, emballage :Récipient de poudre en plastique, CAS :22767-50-6, blanc, point de fusion :300,0°C, formule moléculaire :C7H15NaO3S, poids moléculaire :202,244
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
Numéro MDL 7543
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 300 °C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 202,25g/mol
Qualité Chromatographie
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.