Learn More
Sel sodique d’acide 1-heptanesulfonique monohydraté, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. p-4404808 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 17861361
Marque: MP Biomedicals 0215123905
Spécification
Nom de l’article Sel sodique d’acide 1-heptanesulfonique monohydraté
Forme Poudre cristalline
Quantité 5 g
Aspect Blanc