Learn More
1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-méthylphényl)sulfonyl]urée, Mikromol™
Code produit 17931556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931556 25 mg 25mg
17943546 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17931556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0325.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-méthylphényl)sulfonyl]urée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Noms d’analytes ou de composants ortho Gliclazide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H21 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP), Gliclazide Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Nom IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-HCexhydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-méthylphényl)sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 323.41
Quantité 25 mg
Poids de la formule 323,1304 g/mol