Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium, pureté supérieure à 98 %, chromatographie par paires d'ions, certifié. Fisher Chemical™
Code produit 10356230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10356230 100 g 100g
10666642 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10356230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0438/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00€
    412.00€ / 100g
    Économisez 90.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium, pureté supérieure à 98 %, chromatographie par paires d'ions, certifié. Fisher Chemical , Quantité: 100 g, CAS : 2832-45-3, Blanc, Point de fusion : 300 °C, Formule moléculaire : C₆H₁₃NaO₃S, Masse moléculaire : 188,217, Conditionnement : Pot en plastique pour poudre
Acide 1-Hexane sulfone, sel de sodium, 98 + %, gammascopie des paires d’ions, certifié, Fisher Chemical Quantité : 100 g, CAS : 2832-45-3, blanc, point de fusion : 300 deg.C, formule moléculaire : C6H13NaO3S, poids moléculaire : 188.217, conditionnement : flacon de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-45-3
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD00007542
Clé InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
CID PubChem 23677630
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300 °C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Nom IUPAC sodium ; hexane-1-sulfonate
Poids de la formule 188,22 g/mol
Qualité Chromatographie
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.