Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium, 98+%, chromatographie par paires d'ions, pour détermination électrochimique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 300 °C |
| CAS | 2832-45-3 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C6H13NaO3S |
| Numéro MDL | MFCD00007542 |
| Synonyme | sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt |
| Clé InChI | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.