Learn More
1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024058
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11493757 500 mL 500mL
11403767 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11493757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18232.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
Le 1-hexanol est utilisé comme précurseur des plastifiants, intermédiaire chimique pour les produits pharmaceutiques, les esters de parfum et les antiseptiques. De plus, il sert d‘agent perturbateur de l‘actomyosine adénosine triphosphatase. De plus, il est utilisé pour moduler la fonction de l’actomyosine moteur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-hexanol est utilisé comme précurseur des plastifiants, intermédiaire chimique pour les produits pharmaceutiques, les esters de parfum et les antiseptiques. De plus, il sert d‘agent perturbateur de l‘actomyosine adénosine triphosphatase. De plus, il est utilisé pour moduler la fonction de l’actomyosine moteur.
Solubilité
Miscible avec l‘éthanol, l‘acétone, le chloroforme, l‘éther et le benzène. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone et l‘eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-27-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00002982
Clé InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
CID PubChem 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nom IUPAC hexane-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanol
Point de fusion °C to 52°C
Densité 0.814 g/mL
Point d’ébullition 157°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.418
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2282
Beilstein 969167
Merck Index 14,4697
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-hexanol