Learn More
Chlorure de 1-hexylmagnésium, 1 M dans MeTHF, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hexylmagnesium chloride |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4CH2MgCl |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Nom IUPAC | magnesium(2+) hexan-1-ide chloride |
| Poids de la formule | 144.93 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M in MeTHF |