Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en caoutchouc naturel à 1 orifice
Code produit. 11537622 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
79 mm
99 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11537622
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
  • Petit bouchon conique utilisé pour sceller les ouvertures des tubes à essai, des flacons et d’autres verreries de laboratoire
  • Préférable pour les applications nécessitant un joint plus serré ou une résistance chimique supérieure
  • Évitez la contamination des échantillons en protégeant les contenus de la verrerie de laboratoire de l’air
  • Permet aux expérimentateurs d’agiter ou de mélanger des solutions sans les renverser
Spécification
Dureté 46/55 IRHD
Hauteur (métrique) 54mm
Quantité 1 de chaque
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 79 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon