Learn More
1-hydroxyisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432240
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11432240
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H29124.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-30-5
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.161
Numéro MDL MFCD00006899
Clé InChI VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
CID PubChem 10284
ChEBI CHEBI:18350
Nom IUPAC 2H-isoquinoline-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxyisoquinoline
Point de fusion 212°C to 215°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%