Learn More
1-hydroxypyrène, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10286380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
Code produit. 10286380
Marque: Thermo Scientific Acros 232272500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5315-79-7 | C16H10O | 218.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5315-79-7
Formule moléculaire C16H10O
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00044543
Clé InChI BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxypyrene, 1-pyrenol, 3-hydroxypyrene, pyrenol, unii-n2h6o5v707, hydroxypyrene, 1-hydroxy-pyrene, 3-pyrenol, 1-pyrenol 8ci
CID PubChem 21387
ChEBI CHEBI:34093
Nom IUPAC pyren-1-ol
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxypyrene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176°C to 178°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Aiguilles fines ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hydroxypyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.