Learn More
1-Iodo-4-n-propylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357585
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11357585
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05767.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 126261-84-5 | C9H11I | 246.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126261-84-5
Formule moléculaire C9H11I
Poids moléculaire (g/mol) 246.09
Numéro MDL MFCD00051612
Clé InChI ZRWCHMFGMKNWEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4-n-propylbenzene, 1-iodo-4-propyl-benzene, 4-iodopropylbenzene, 4-propyliodobenzene, p-n-propyliodobenzene, 4-iodo-n-propylbenzene, 4-n-propyl iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-propyl, 1-iodanyl-4-propyl-benzene
CID PubChem 612541
Nom IUPAC 1-iodo-4-propylbenzène
SMILES CCCC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-n-propylbenzene
Point d’ébullition 240°C to 242°C
Indice de réfraction 1.579
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 246.09
Pourcentage de pureté 97%