Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027298
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11406826
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23950.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
1-Iodo-4-nitrobenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodo-4-nitrobenzène est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-98-6
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.007
Numéro MDL MFCD00007299
Clé InChI SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
CID PubChem 12495
Nom IUPAC 1-iodo-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-nitrobenzene
Point de fusion 172°C to 177°C
Point d’ébullition 288°C to 290°C
Quantité 5 g
Beilstein 1100378
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodo-4-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Iodo-4-nitrobenzene