Learn More
1-Iodonaphtalène, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10360304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 10360304
Marque: Thermo Scientific Acros 218420500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-14-2
Formule moléculaire C10H7I
Poids moléculaire (g/mol) 254.07
Numéro MDL MFCD00003876
Clé InChI NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
CID PubChem 7004
Nom IUPAC 1-iodonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodonaphthalene
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.7400g/mL
Point d’ébullition 302.0°C to 305.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7I
Indice de réfraction 1.6980 to 1.7040
Quantité 50 mL
Beilstein 05, 550
Gravité spécifique 1.74
Poids de la formule 254.07
Pourcentage de pureté 97.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Iodonaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.