Learn More
1-Kestose, MedChemExpress
Code produit. 16473956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Code produit. 16473956
Marque: Medchem Express HYN2579
MedChemExpress 1-Kestose, the smallest fructooligosaccharide component, which efficiently stimulates Faecalibacterium prausnitzii as well as Bifidobacteria.
1-Kestose, the smallest fructooligosaccharide component, which efficiently stimulates Faecalibacterium prausnitzii as well as Bifidobacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Kestose
CAS 470-69-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H32O16
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (165.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)OC[C@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Poids de la formule 504.44
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.