Learn More
1-Méthoxy-2-méthyl-1-(triméthylsiloxy)propène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337056 5 g -
11347056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06931.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31469-15-5 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene is used in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride. It acts as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization. It is also used as a versatile reagent in conjugate addition4 and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-methoxy-2-méthyl-1-(triméthylsiloxy)propène est utilisé dans la synthèse de chiraux β-lactamines en réagissant avec les (S)-alkylidène(1-arylethyl)amines en présence de tétrachlorure de titane. Il agit comme catalyseur ou initiateur dans la polymérisation par transfert de groupe. Il est également utilisé comme réactif polyvalent pour l’addition conjuguée4 et les réactions aldoliques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts et les acides forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31469-15-5
Formule moléculaire C8H18O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 174.32
Numéro MDL MFCD00010232
Clé InChI JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy propene, methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal, dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal, 1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl oxy trimethylsilane, silane, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-1-trimethylsiloxy-2-methyl-1-propene, dimethylketene methyltrimethylsilylacetal, 1-methoxy-1-trimethylsilyloxy-2-methylpropene, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyloxy trimethylsilane, 1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy-trimethylsilane
CID PubChem 552336
Nom IUPAC [(1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy]trimethylsilane
SMILES COC(O[Si](C)(C)C)=C(C)C
Spécification
Point d’ébullition 35°C to 36°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1362893
Point d’éclair 30°C (86°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 174.32
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.415
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.858