Learn More
1-méthoxy-2-propanol, >99 %, Thermo Scientific Chemicals, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353316
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 11353316
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12694.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Le 1-méthoxy-2-propanol est utilisé comme réactif dans la synthèse des 2-amino-3-carboxy-4-phénylthiophènes, qui agit comme inhibiteurs de la protéine kinase C. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse du métolachlore. Il agit comme un bon indicateur biologique. De plus, il est utilisé comme solvant et agent antigel.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-98-2
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00004537
Clé InChI ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
CID PubChem 7900
Nom IUPAC 1-méthoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-propanol
Point de fusion -100°C
Couleur Incolore
Densité 0.926 g/mL
pH 4 to 7
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 35°C
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.403
Quantité 250 mL
Numéro UN 3092
Beilstein 1731270
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol and ether.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methoxy-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Methoxy-2-propanol