Learn More
1-Méthoxy-2-propanol, 99+%
Code produit 11363316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
250mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363316 1 L 1L
11394298 250 mL 250mL
11353316 250 mL 250mL
11304308 1 L 1L
11314308 4 L -
11324308 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11363316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12694.AU
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 107-98-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Le 1-méthoxy-2-propanol est utilisé comme réactif dans la synthèse des 2-amino-3-carboxy-4-phénylthiophènes, qui agit comme inhibiteurs de la protéine kinase C. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse du métolachlore. Il agit comme un bon indicateur biologique. De plus, il est utilisé comme solvant et agent antigel.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-98-2
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00004537
Clé InChI ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
CID PubChem 7900
Nom IUPAC 1-méthoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-propanol
Point de fusion °C à 100°C
Densité 0.926 g/mL
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 35°C
Plage de pourcentage du dosage >99%
Indice de réfraction 1.403
Quantité 1 L
Numéro UN UN3092
Beilstein 1731270
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol and ether.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methoxy-2-propanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, 2-methoxy-1-propanol
RUO– À des fins de recherche uniquement