Learn More
1-Méthoxy-2-propanol, 99+%
Description
Le 1-méthoxy-2-propanol est utilisé comme réactif dans la synthèse des 2-amino-3-carboxy-4-phénylthiophènes, qui agit comme inhibiteurs de la protéine kinase C. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse du métolachlore. Il agit comme un bon indicateur biologique. De plus, il est utilisé comme solvant et agent antigel.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methoxy-2-propanol |
| Point de fusion | -100°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.926 g/mL |
| pH | 4 to 7 |
| Point d’ébullition | 119°C to 120°C |
| Point d’éclair | 35°C (95°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Odeur | Alcohol-like |
| Indice de réfraction | 1.403 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement