Learn More
1-Méthyle-1 H-imidazole-4-chlorure de sulfonyle, 95 + %, Thermo Scientific™
Code produit. 10618172
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10618172
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC03603CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 137049-00-4
Formule moléculaire C4H5ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.61
Numéro MDL MFCD00068060
Clé InChI KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
CID PubChem 2736887
Nom IUPAC Chlorure de 1-méthylimidazole-4-sulfonyle
SMILES CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.61
Pourcentage de pureté 95%