Learn More
1-Méthyl-1H-imidazole, Mikromol™
Code produit 30040615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040615 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040615 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0889.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-méthyl-1H-imidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole
CAS 616-47-7
Noms d’analytes ou de composants 1-Methyl-1H-imidazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Methyl-1H-imidazole, Thiamazole Imp. B (EP), Thiamazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
SMILES Cn1ccnc1
Nom IUPAC 1-méthylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 82.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 82,0531 g/mol