Learn More
1-méthyl-1H-indole-6-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10718075
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10718075
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC44204DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 21005-45-8
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD08690251
Clé InChI QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indole-6-carbaldehyde, 1h-indole-6-carboxaldehyde, 1-methyl, 1h-indole-6-carboxaldehyde,1-methyl, 6-formy-1-methylindole, 6-formyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-carboxaldehyde
CID PubChem 14835679
Nom IUPAC 1-méthylindole-6-carbaldéhyde
SMILES CN1C=CC2=CC=C(C=O)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%