Learn More
Acide 1-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439480
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11439480
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50317.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25016-20-0 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25016-20-0
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00464254
Clé InChI YBFIKNNFQIBIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazole, zlchem 1152, acmc-209ggi, 1-methylpyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-1h-4-pyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 573176
ChEBI CHEBI:74738
Nom IUPAC Acide 1-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1C=CC(=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Point de fusion 146°C to 156°C
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 96%