Learn More
1-Méthyl-2-propylbenzène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-n-propylbenzene |
| CAS | 1074-17-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Methyl-2-n-propylbenzene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H14 |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | Toluene, o-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-2-propylbenzene, 1-Methyl-2-n-propylbenzene, 1-Propyl-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-propylbenzene, 2-Propyltoluene, NSC 73977, o-Methylpropylbenzene, o-Propyltoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCCc1ccccc1C |
| Afficher plus |