Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, qualité réactif, 99 %, Honeywell™
Code produit. 16674464 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
:
4 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 16674464
Marque: Honeywell Research Chemicals M796034L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
% max. CAS 1
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore
Densité 1.028 g/cm3 (20°C)
pH 8.5 to 10
Point d’ébullition 204°C (1013 hPa)
Point d’éclair 91°C
Formule moléculaire C5H9NO
Formule linéaire C5H9NO
Quantité 4 L
Beilstein 106420
Synonyme 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Qualité Solvants de qualité réactif