Learn More
Chlorhydrate de 1-méthyl-4-phénylpipéridine (chlorhydrate de MPP), Mikromol™
Code produit 30052275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052275 100 mg 100mg
30049579 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052275 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0315.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 1-méthyl-4-phénylpipéridine (chlorhydrate de MPP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
CAS 10272-50-1
Noms d’analytes ou de composants 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H17 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pethidine Hydrochloride Imp. A (EP), Pethidine Imp. A (EP), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, N-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, Pethidine Imp. A (EP) as Hydrochloride, MPP HCl, Pethidine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pethidine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H17N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)c2ccccc2
Nom IUPAC clorhidrato de 1-metil-4-fenilpiperidina
Poids moléculaire (g/mol) 211.73
Quantité 100 mg
Poids de la formule 211,1128 g/mol