Learn More
1-Méthyl-5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione, Mikromol™
Code produit 30050848
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050848 100 mg 100mg
30050892 25 mg 25mg
30461864 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30050848 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0630.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Méthyl-5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
CAS 11-6-6859
Noms d’analytes ou de composants 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H14 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-18-15(20)17-14(19)16(18,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,17,19,20)
SMILES CN1C(=O)NC(=O)C1(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-méthyl-5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Quantité 100 mg
Poids de la formule 266.1055 g/mol