Learn More
(1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthanol, Thermo Scientific™
Code produit. p-4391417
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10772483
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC28109CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 499785-47-6
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD04115390
Clé InChI ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
CID PubChem 2795476
SMILES CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Quantité 250 mg
Nom IUPAC (1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthanol
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%