Learn More
Tocris Bioscience™ 1-Methyl-D-tryptophan
GREENER_CHOICE
Code produit. 18704958
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 18704958
Marque: Tocris Bioscience™ 5698/50
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor
1-Methyl-D-tryptophan is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor (IC50 = 7 μM); disrupts tryptophan catabolism. Enhances the antitumor and antiviral immunoresponses of CD8+ T-cells in vitro. Reduces tumor volume in mice with xenografts overexpressing IDO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 110117-83-4
Synonyme 1MT
Quantité 50 mg
Cible Other Oxidase/Oxygenase Compounds
Formule moléculaire C12H14N2O2
Poids de la formule 218.25
Pureté >97%