Learn More
1-méthylbiguanide chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 17971866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971866 100 mg 100mg
17943646 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0056.05
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de 1-méthylbiguanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylbiguanide Hydrochloride
CAS 1674-62-0
Noms d’analytes ou de composants 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H9 N5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Metformin Related Compound B as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Metformin Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Nom IUPAC clorhidrato de 1-carbamimidoil-3-metilguanidina
Poids moléculaire (g/mol) 151.6
Quantité 100 mg
Poids de la formule 151,0625 g/mol