Learn More
1-Méthyléthyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoyl]oxy]-2-méthylpropanoate, Mikromol™
Code produit 17983416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983416 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983416 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0505.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-méthyléthyl 2-[[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoyl]oxy]-2-méthylpropanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
CAS 217636-48-1
Noms d’analytes ou de composants 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H27 Cl O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fenofibrate Imp. G (EP), Fenofibrate USP Related Compound C, Fenofibrate USP RC C, 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Related Compound C, Fenofibrate Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoyl]oxy-2-méthylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 446.92
Quantité 25 mg
Poids de la formule 446,1496 g/mol