Learn More
1-Méthyléthyl 4-Hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxyde, Mikromol™
Description
1-méthyléthyl 4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxyde
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| CAS | 118854-48-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H15 N O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP), Meloxicam USP Related Compound C, Meloxicam USP RC C, Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound C, Meloxicam Impurity F, Piroxicam Impurity L |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| Nom IUPAC | 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1ÃŽ»^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato de propan-2-ilo |
| Afficher plus |