Learn More
1-Méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020571
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11404284 100 g 100g
11414284 500 g 500g
11444160 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11404284 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12575.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylimidazole est utilisé comme précurseur pour la synthèse de polyamides de pyrrole-imidazole, de liquides ioniques tels que l’hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium. Il participe activement à l’élimination des acides pendant la production de diéthoxyphénylphosphine. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec le dioxyde de carbone et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-47-7
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005292
Clé InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
CID PubChem 1390
ChEBI CHEBI:113454
SMILES CN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylimidazole
Point de fusion -6°C
Densité 1.031
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 100 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 105197
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC 1-méthylimidazole
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1H-imidazol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Methyl-1H-imidazol