missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methylinosine, MedChemExpress

Code produit. 16424758
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16424758

Marque: Medchem Express HY113139

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.

1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-Methylinosine
CAS 2140-73-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N4O5
Quantité 10 mg
Synonyme N1-Methylinosine
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (73.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=N3)=C3C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 282.25
Poids de la formule 282.25
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis