Learn More
1-Méthylisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10062280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10062280
Marque: Thermo Scientific Acros 179350010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2058-74-4
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005812
Clé InChI VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
CID PubChem 16358
Nom IUPAC 1-méthylindole-2,3-dione
SMILES CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylisatin
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129.0°C to 133.0°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 21, 446
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylisatin