Learn More
1-Méthylpipérazine, Mikromol™
Description
1-Méthylpipérazine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Methylpiperazine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H12 N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclizine Imp. A (EP), Cyclizine USP Related Compound A, Cyclizine USP RC A, 1-Methylpiperazine, Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Ph Eur Cyclizine HCl Impurity A, GI 151767X, Cyclizine Related Compound A, Cyclizine Hydrochloride Impurity A, Imatinib Mesilate Impurity G, Cyclizine Impurity A, Imatinib Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCNCC1 |
| Nom IUPAC | 1-méthylpipérazine |
| Afficher plus |