Learn More
1-méthylpipéridine-3-méthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11460668
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11460668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25197.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7583-53-1
Formule moléculaire C7H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 129.203
Numéro MDL MFCD00006497
Clé InChI UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
CID PubChem 97998
Nom IUPAC (1-méthylpipéridine-3-yl)méthanol
SMILES CN1CCCC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperidine-3-methanol
Densité 1.013
Point d’ébullition 140°C to 145°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.48
Quantité 50 g
Beilstein 103713
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 98%