Learn More
1 mg/l C sous forme d’étalon de carbone organique total (COT) de phtalate d’hydrogène en potassium, pour analyseurs SIevers 900/M9, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 14822181 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 ml
Conditionnement:
35mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14822181 40 ml 35mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14822181 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RTOCK09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.15€
    66.12€ / 35mL
    Économisez 19.03€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification et pureté extrêmement élevées, produites à partir d’eau préparée par un procédé exclusif
  • Présentés en flacons fabriqués, nettoyés et lessivés par un procédé exclusif spécifique au produit
Informations sur la commande
L’article doit être commandé et expédié séparément par l’envoi de ColdChain
Spécification
Conditionnement Flacon en verre COT avec septa et bouchon
Forme physique Liquide
Technique Analyse COT
À utiliser avec (équipement) Analyseurs Sievers 900/M9
Type Norme TOC
Solvent or Matrix Eau
Quantité 40 ml