Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17834422
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
ChemSeal (C)
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer Lock, fixe
Luer-Lock
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17834422
Marque: Hamilton™ CAL81320
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 1 mL.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 22 g
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Gas Tight Syringe
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001 LTN
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Embout Luer, fixe