Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17844282
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
ChemSeal (C)
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer Lock, fixe
Luer-Lock
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17844282
Marque: Hamilton™ CAL81323
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 1 mL.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 22 g
Diamètre (impériale) interne 0,181 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0161 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4.61 mm
Diamètre (métrique) externe 9.02 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001 LTN
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Embout Luer