Learn More
1-n-Butyle-3-chlorure de méthylimidazolium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339685
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11339685
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19749.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride is used as a solvent for organic reactions. It is used in anion exchange reactions. It acts as a catalyst, electrolyte for batteries and metal recovery. It is also used in chromatographic separations. Further, it is used as an ionic liquids for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est utilisé comme solvant pour les réactions organiques. Il est utilisé dans les réactions d’échange d’anions. Il agit comme un catalyseur, un électrolyte pour batteries et pour la récupération des métaux. Il est également utilisé dans les séparations chromatographiques. De plus, il est utilisé comme liquide ionique pour les catalyses.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’acétonitrile, l’acétate d’éthyle chaud, l’alcool isopropylique, le chlorure de méthylène et le méthanol. Insoluble dans l’eau, l’hexane et le toluène,
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79917-90-1
Formule moléculaire C8H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 174.67
Numéro MDL MFCD03095425
Clé InChI FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
CID PubChem 2734161
SMILES [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Point de fusion ∼73°C
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,acetonitrile,hot ethyl acetate,isopropyl alcohol,methylene chloride and methanol. Insoluble in water,hexane and toluene,
Nom IUPAC 1-butyl-3-méthylimidazole-3-ium ; chlorure
Poids de la formule 174.67
Pourcentage de pureté 96%