Learn More
1-Naphthalèneméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382206
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11382206
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03541.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-La naphthalenemethylamine est utilisée pour augmenter la magnitude de dichroïsme circulaire induit (ICD) par le poly[(4-carboxyphényl)acétylène]. De plus, elle réagit avec le carbonate de succinimido de monométhoxypoly(éthylène glycol) pour préparer le carbamate.
Solubilité
Miscible with ethanol, ether and carbon disulfide.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-31-0
Formule moléculaire C11H12N
Poids moléculaire (g/mol) 158.22
Numéro MDL MFCD00004048
Clé InChI NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
CID PubChem 8355
Nom IUPAC (naphthalen-1-yl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthalenemethylamine
Densité 1.075
Point d’ébullition 289°C to 292°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.643
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2206459
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Poids de la formule 157.22
Pourcentage de pureté ≥98%