Learn More
acide 1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080655
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11434003
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10273.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-55-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
1-Naphthoic acid is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, photochemicals, plant growth hormones, dyes and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-naphthoïque est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de produits pharmaceutiques, de produits photochimiques, d’hormones de croissance végétale, de colorants et d’autres composés organiques.
Solubilité
Librement soluble dans l’alcool et l’éther chauds. Légèrement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-55-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Numéro MDL MFCD00004007
Clé InChI LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1-carboxynaphthalene, naphthoic acid, alpha-naphthoic acid, naphthalenecarboxylic acid, carboxynaphthalene, alpha-naphthylcarboxylic acid, naphthalene-alpha-carboxylic acid, unii-2niv4o66bh
CID PubChem 6847
ChEBI CHEBI:36466
Nom IUPAC Acide carboxylique-napthalène-1
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthoic acid
Point de fusion 160°C to 162°C
Densité 1.398
Point d’ébullition >300°C
Point d’éclair 195°C (383°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1908896
Merck Index 14,6381
Informations sur la solubilité Freely soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in hot water.
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Naphthalenecarboxylic acid