Learn More
Sel monosodique de phosphate de 1-naphtyle monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042573
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15400287
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63004.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Substrat pour la détermination des phosphatases
Substrate for determination of phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81012-89-7
Formule moléculaire C10H7O4P
Poids moléculaire (g/mol) 222.14
Numéro MDL MFCD00150615
Clé InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
CID PubChem 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1877764
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC naphthalen-1-yl phosphate
Poids de la formule 264.15 (246.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre