Learn More
Sel monosodique de phosphate de 1-naphtyle monohydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024073
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11423797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18254.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate acts as a substrate for determination of prostatic acid phosphatase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel monohydraté de phosphate de 1-naphtyle monosodique agit comme substrat pour la détermination de la phosphatase de l’acide prostatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81012-89-7
Formule moléculaire C10H7O4P
Poids moléculaire (g/mol) 222.14
Numéro MDL MFCD00150615
Clé InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
CID PubChem 45055387
Nom IUPAC naphthalen-1-yl phosphate
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Point de fusion 186°C to 191°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 264.16 (246.14 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%