Learn More
Monohydrate de sel monosodique de phosphate de 1-naphtyle, MP Biomedicals™
Code produit 11420625 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420625 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219941005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    144.90€ / 5g
    Économisez 8.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Inhibe les phosphatases acides, alcalines et protéiques. Le monohydrate de sel monosodique de phosphate de 1-naphtyle de MP Biomedicals est un inhibiteur non spécifique de la phosphatase. Ce substrat est privilégié pour les déterminations bioanalytiques d
Identifiants chimiques
CAS 81012-89-7
Formule moléculaire C10H7O4P
Poids moléculaire (g/mol) 222.14
Numéro MDL MFCD00150615
Clé InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
CID PubChem 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Forme physique Poudre de couleur blanche
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (50mg/mL)
Nom IUPAC naphthalen-1-yl phosphate
Poids de la formule 264,87g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthyl PhosphateMonosodium Salt Monohydrate