Learn More
1-nitro-4-n-propylbenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498869
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15498869
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07730.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 10342-59-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10342-59-3
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00051839
Clé InChI SXQBFCVVZIYXHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nitro-4-propyl-benzene, 1-nitro-4-n-propylbenzene, 4-nitro-n-propylbenzene, 4-propylnitrobenzene, benzene, 1-nitro-4-propyl, p-nitropropylbenzene, p-propylnitrobenzene, 1-nitro-4-propylbenzol
CID PubChem 82559
Nom IUPAC 1-nitro-4-propylbenzene
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitro-4-n-propylbenzene
Point de fusion -14°C
Point d’ébullition 96°C to 100°C (2 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2043939
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 96%