Learn More
1-nitropropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081817
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
Code produit. 11494150
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11975.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-03-2 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
The solvent of 1-Nitropropane is mainly used coatings, inks and separation processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le solvant de 1-nitropropane est principalement utilisé dans les revêtements, les encres et les procédés de séparation.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,4 g/L)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-03-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.094
Numéro MDL MFCD00007407
Clé InChI JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
CID PubChem 7903
ChEBI CHEBI:76261
Nom IUPAC 1-nitropropane
SMILES CCC[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitropropane
Point de fusion -108°C
Point d’ébullition 131°C to 132°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2CH2NO2
Quantité 100 g
Numéro UN UN2608
Beilstein 506236
Merck Index 14,6627
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98%