Learn More
Sel disodique d’acide 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026975
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11410987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23375.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt is the most sensitive determination of trace cobalt reagents used for determination of cobalt and potassium-sensitive reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salin est la détermination la plus sensible des réactifs de cobalt à l’état de traces utilisés pour la détermination des réactifs sensibles au cobalt et au potassium.
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol et l‘éthanol.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-05-3
Formule moléculaire C10H5NNa2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 377.25
Numéro MDL MFCD00149246
Clé InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
CID PubChem 10672
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 3643930
Merck Index 14,6644
Informations sur la solubilité Slightly soluble in methanol and ethanol.
Nom IUPAC disodium ; 3-hydroxy-4-nitrosonaphtalène-2,7-disulfonate
Poids de la formule 377.26
Pourcentage de pureté ≥90%