Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-acide disulfonique, hydrate de sel disodique, pur, indicateur
Code produit. p-174966 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10551954
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-05-3
Formule moléculaire C10H5NNa2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 377.25
Numéro MDL MFCD00149246
Clé InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
CID PubChem 10672
Nom IUPAC disodium ; 3-hydroxy-4-nitrosonaphtalène-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitroso-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune à orange
Perte à la dessiccation 5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 11, II, 190
Merck Index 15, 6731
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 377.25
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.