missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-NM-PP1, MedChemExpress

Code produit. 16478557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16478557

Marque: Medchem Express HY13942

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 1-NM-PP1, a cell-permeable PP1 analog, is a potent Src family kinases inhibitor with IC50s of 4.3 nM and 3.2 nM for v-Src-as1 and c-Fyn-as1, respectively.

1-NM-PP1, a cell-permeable PP1 analog, is a potent Src family kinases inhibitor with IC50s of 4.3 nM and 3.2 nM for v-Src-as1 and c-Fyn-as1, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-NM-PP1
Forme physique Solid
CAS 221244-14-0
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21N5
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme PP1 Analog II
Informations sur la solubilité DMSO : 27.5 mg/mL (82.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(N1N=C(CC2=CC=CC3=C2C=CC=C3)C4=C(N)N=CN=C41)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 331.41
Poids de la formule 331.41
Pourcentage de pureté 99.28%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis